Stampa…
15% (dry compound) per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Anti-foaming agent
84537.290EA 114 EUR
84537.290 84537.230
15% (dry compound) per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Silicone antischiuma
Viscosity (for information only): 600 to 1.500 mPA.s
Visualizza i codici
Dry matter content 14.0 - 17.0 %
Density (25/4) 0,95 - 1,1
pH (20°C) 4.5 - 8.5