Stampa…
VWR®, Aste di agitazione
Fornitore: VWR Collection
442-4537EA 38.4 EUR
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Aste di agitazione
Dispositivi agitatori Aste di agitazione
In PTFE con anima in acciaio.
  • Inerti e antigraffio; possono essere usate fino a 280 °C