Stampa…
VWR®, sigilli in pellicola nera per fluorescenza e fotoprotezione
Fornitore: VWR Collection
391-1291EA 65.2 EUR
391-1291
VWR®, sigilli in pellicola nera per fluorescenza e fotoprotezione
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Queste pellicole sono in vinile nero spesso 240 µm con adesivo da utilizzare con micropiastre nere da 96 pozzetti, 384 pozzetti e 1536 pozzetti. Si adattano ai bordi delle piastre con bordo rialzato e possono essere applicati sulla parte superiore o inferiore della piastra. Le proprietà di blocco e assorbimento della luce di queste pellicole le rendono ideali per ridurre la luce diffusa e la diafonia nelle applicazioni di fluorescenza e per proteggere i campioni sensibili alla luce durante la conservazione.
  • I ritagli sui bordi facilitano il posizionamento attorno alle nervature sul fondo della piastra
  • Il supporto diviso aiuta ad applicare correttamente la pellicola
  • Nessuna scheda finale
  • Intervallo di temperatura consigliato da −40 a +80 °C
Each film L×D: 114×76 mm