Stampa…
VWR®, pellicole in poliestere per ELISA e incubazione generale
Fornitore: VWR Collection
391-1279EA 64.7 EUR
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, pellicole in poliestere per ELISA e incubazione generale
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Queste pellicole in poliestere spesse 77,5 µm garantiscono una tenuta sicura attorno a ogni pozzetto, non solo una copertura, riducendo così al minimo l'evaporazione, prevenendo fuoriuscite e contaminazione da pozzetto ed eliminando gli "effetti bordo" nei test ELISA sensibili. Le pellicole di poliestere possono essere utilizzate anche con piastre di coltura cellulare per la conservazione a breve termine, l'incubazione e il contenimento di rischi biologici.
  • Intervallo di temperatura funzionale da −40 a +120 °C
  • Disponibili sterili e non sterili
  • Non perforabile
Each film L×D: 146,1×79,4 mm