Stampa…
VWR®, pellicole perforabili per ELISA e incubazione generale
Fornitore: VWR Collection
391-1263EA 83.7 EUR
391-1263 391-1277
VWR®, pellicole perforabili per ELISA e incubazione generale
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicole in PE, spesse 94,1 µm, facilmente forabili, con adesivo acrilico, per il recupero diretto del campione con pipettatori monocanale o multicanale e sonde robotiche.
  • Range di temperatura di lavoro: –40 °C...+90 °C
L×P di ciascuna pellicola: 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm