Stampa…
VWR®, pellicole in strisce di poliestere 2×8
Fornitore: VWR Collection
391-1252EA 55.8 EUR
391-1252 391-1253
VWR®, pellicole in strisce di poliestere 2×8
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Le pellicole in strip di poliestere 2×8 sono identiche alle pellicole in poliestere nel materiale e nell'adesivo, ma progettate per sigillare solo una o due file da 8 pozzetti alla volta su piastre a strip-pozzetti o piastre standard ogni volta che le file devono essere protette o accessibili selettivamente. Il prodotto sterile è confezionato in sacchetti a prova di manomissione da 50/sacchetto.
  • Sigillare selettivamente, una o due file alla volta
  • Può essere utilizzato come sigillante secondario su pellicole precedentemente forate
  • Intervallo di temperatura consigliato da −40 a +120 °C
L×P di ciascuna pellicola: 103,2×19,1 mm, incluse due linguette di posizionamento rimovibili; la lunghezza con linguette rimosse è di 82,6 mm.