Stampa…
VWR®, pellicole viniliche perforabili pretagliate per la robotica
Fornitore: VWR Collection
391-1286EA 138 EUR
391-1286 391-1287
VWR®, pellicole viniliche perforabili pretagliate per la robotica
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Queste pellicole in vinile, spesse 106,7 µm, con uno strato adesivo da 20 µm, sono progettate per la protezione temporanea dalla contaminazione e dall'evaporazione dei campioni nelle piastre a 96 pozzetti.
  • Proteggere i campioni e limitare l'evaporazione a breve termine
  • Le alette pretagliate si piegano verso l'interno senza sporcare sonde o punte
  • Le alette si chiudono per una protezione continua dopo il campionamento
  • Intervallo di temperatura consigliato da −40 a +90 °C
Un modello pretagliato su ciascun pozzetto separa la pellicola in quattro lembi cheMore Product Information