Stampa…
Lettori di micropiastre, Multiskan FC
Fornitore: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 8540 EUR
736-0355 736-0356
Lettori di micropiastre, Multiskan FC
Lettori di micropiastre
Il modello Multiskan FC, basato su un'esperienza trentennale nel campo della misurazione con micropiastre, è uno strumento compatto, robusto e affidabile in grado di leggere piastre a 96 pozzetti. Fornisce misurazioni rapide e accurate con un'eccellente linearità. La gamma comprende un modello dotato di incubatore con controllo della temperatura fino a 50 °C e capacità di lettura di piastre a 384 pozzetti. Occorrono solo 6 secondi per la lettura di piastre a 96 pozzetti e 12 secondi per piastre a 384 pozzetti. Lo spettro da 340 a 850 nm rende il modello Multiskan FC idoneo ad applicazioni che vanno dalla cinetica enzimatica ai saggi di Lowry.
  • Interfaccia multilingua di semplice utilizzo con ampio schermo a colori
  • Utilizzabile come strumento autonomo grazie al software interno o controllabile da PC con il software SkanIt
  • L'ingombro ridotto consente di risparmiare spazio in laboratorio e facilita le procedure automatizzate
  • Porta USB per il trasferimento semplice dei dati
  • Prestazioni affidabili giorno dopo giorno e anno dopo anno
  • Compatibilità con i sistemi robotici per ambienti ad alta resa
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Informazioni per l'ordine: Fornito completo con tre filtri standard da 405, 450 e 620 nm e software Skanlt.