Stampa…
Transilluminatori UV/luce bianca
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 3590 EUR
732-4370 732-4371 732-4373
Transilluminatori UV/luce bianca
Transilluminatori Transilluminatori a UV et luce bianca
Questi transilluminatori UV/a luce bianca sono composti da aree di lavoro a luce bianca e UV affiancate. La luce bianca può essere utilizzata per l'osservazione di gel colorati con Blue Coomassie, gel proteici colorati con Silver, autoradiografie e piastre di microtitolazione. Con la luce ultravioletta possono essere osservati gel colorati con etidio bromuro.
  • Con l'interruttore di ribaltamento sul lato anteriore dell'apparecchio, è possibile passare in modo semplice da una fonte di luce all'altra
  • Il campo di lavoro UV dispone di un filtro UVG™ durevole
  • Lo