Stampa…
Transilluminatori UV, serie High Performance
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0420-02 95-0421-02 95-0422-02 95-0423-02 95-0424-02 95-0425-02 95-0427-02 95-0428-02 95-0429-02 95-0430-02 95-0431-02 95-0432-02
732-4374EA 3000 EUR
732-4374 732-4375 732-4376 732-4377 732-4378 732-4379 732-4381 732-4382 732-4383 732-4384 732-4385 732-4386
Transilluminatori UV, serie High Performance
Transilluminatori Transilluminatori a UV
I transilluminatori UV High Performance, con quattro tubi da 25 W, forniscono 100 W di illuminazione UV uniforme e ad alta intensità, permettendo di ottenere alta fluorescenza e sensibilità in caso di lettura di gel colorati. Le impostazioni di intensità alta/media/bassa sui modelli selezionati si riferiscono all'illuminazione UV, alla fluorescenza e ad applicazioni fotografiche. L'impostazione di intensità bassa riduce i danni da degradazione fotochimica (photonicking o photobleaching) dei campioni in gel durante le attività preparatorie, consentendo di allungare i tempi di preparazione del gel. Le impostazioni di intensità alta e media vengono utilizzate per lavori di documentazione analitica.
  • La cornice in acciaio inox facilita la pulizia e riduce le contaminazioni del campione
  • La retroilluminazione fluorescente brillante è migliorata da uno schermo con sfondo uniforme e da un filtro UVG™ a lunga durata
  • Le impostazioni di intensità alta/media/bassa sui modelli per cui è previsto consentono la selezione dell'intensità più adeguata ai requisiti dell'applicazione
  • Una potente ventola di raffreddamento mantiene bassa la temperatura sulla superficie del filtro per evitare di danneggiare il campione e mantiene costante l'intensità dei raggi ultravioletti
  • Lo schermo protettivo anti-UV è rimovibile e incernierato e può essere regolato per fornire una visuale adatta o per accedere alla superficie del filtro
I modelli a due lunghezze d'onda UV sono simili ai modelli High Performance in dimensioni e progettazione, ma sono caratterizzati da un'unica intensità e ultravioletti a onde medie (302 nm) e lunghe (365 nm) in un'unica unità.
L×P×A: 486×337×143 mm (con schermo anti-UV trasparente)
Peso: 9,6 kg