Stampa…
Transilluminatori UV da banco
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 2340 EUR
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
Transilluminatori UV da banco
Transilluminatori Transilluminatori a UV
Tutti i transilluminatori Benchtop sono compatti e leggeri e costituiscono un'alternativa economica ai transilluminatori serie High Performance. A eccezione del modello M-10E, tutti i modelli a singola lunghezza d'onda sono dotati di un tubo UV da 8 W, 302 nm. Le impostazioni di intensità alta/media/bassa sui modelli a singola lunghezza d'onda UV sono utilizzabili per applicazioni di illuminazione UV con visualizzazione in fluuorescenza e per applicazioni fotografiche. L'impostazione di intensità bassa riduce i danni da degradazione fotochimica (photonicking) mentre le impostazioni di intensità alta e media sono adatte a lavori di documentazione analitica.
  • Scelta di filtri con superficie di lavoro di diverso formato
  • I modelli a singola lunghezza d'onda UV hanno impostazioni di intensità alta/media/bassa, selezionabili a seconda dell'applicazione
  • I modelli a due lunghezze d'onda UV consentono di scegliere tra onde lunghe, per rendere visibili i gel per periodi prolungati, e onde medie, per aumentare la fluorescenza per per la fotodocumentazione
  • I modelli a tre lunghezze d'onda forniscono onde lunghe, onde medie e onde corte UV tutte in un'unica unità
  • Schermo anti-UV trasparente incluso
Il modello a due lunghezze d'onda UV è simile agli altri modelli Benchtop in dimensioni e progettazione, ma è caratterizzato da un'unica intensità e da ultravioletti a onde medie (302 nm) e lunghe (365 nm) in un'unica unità. I modelli a tre lunghezze d'onda consentono di scegliere tra 365 nm, 302 nm e 254 nm in un'unità compatta.
L×P×A (solo M-10E): 260×184×114 mm
L×P×A (modelli a due lunghezze d'onda UV e modelli a singola lunghezza d'onda UV/a intensità variabile, eccetto M-10E): 356×279×122 mm
L×P×A (modelli a tre lunghezze d'onda UV): 356×279×137 mm
Nota: l'altezza comprende lo schermo anti-UV
Peso: 6,8 kg