Stampa…
VWR®, sigilli in foglio di alluminio per PCR e conservazione (piastre da 96 e 384 pozzetti)
Fornitore: VWR Collection
391-1281EA 85.8 EUR
391-1281 391-1282
VWR®, sigilli in foglio di alluminio per PCR e conservazione (piastre da 96 e 384 pozzetti)
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Fogli in alluminio, con uno spessore di 75,7 µm, per l'uso con piastre 96 or 384 ozzetti. Si inseriscono all'interno del bordo delle piastre con bordo rialzato. Questi fogli sono dotati di linguetta a larghezza parziale su un'estremità. Disponibili solo non sterili.
  • Resistenti a temperature comprese tra −80 °C e +120 °C
  • Certificati esenti da DNasi, RNasi e acidi nucleici
LxP di ciascun foglio LxP: 127,0×77,8 mm, compresa linguetta finale singola da 9,5 mm.