Stampa…
VWR®, pellicole ultra trasparenti per qPCR
Fornitore: VWR Collection
391-1258EA 181 EUR
391-1258 391-1295
VWR®, pellicole ultra trasparenti per qPCR
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola in poliestere trasparente con adesivo medicale resistente, non assorbente, non fluorescente, per prestazioni superiori in applicazioni qPCR. Disponibile non sterile.
  • Resistenti a temperature comprese tra −40 °C e +120 °C
  • Trasparenza ottica molto elevata
  • Certificata priva di DNasi, RNasi e nucleasi
L×P di ciascuna pellicola: 142,9×79,4 mm
Lunghezza senza linguette finali: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm