Stampa…
Siringhe monouso per insulina, Omnican®
Fornitore: B. Braun
9151133S 9151117S 9151125S
720-2556EA 74 EUR
720-2556 BRAU9151117S BRAU9151125S
Siringhe monouso per insulina, Omnican®
Siringhe Siringhe, uso medico
Siringa monouso senza lattice con cannula integrata per l'iniezione sottocutanea di insulina U-100 (50 o 100 IU/ml).
  • Il fermo per stantuffo evita la fuoriuscita dello stantuffo dal corpo della siringa, in modo da assicurare l'assenza di sprechi
  • Ampia scala, semplice da leggere, per dosaggi affidabili; osservazione immediata di eventuali bolle d'aria grazie al corpo trasparente della siringa
  • Tappi protettivi all'estremità della siringa, per garantirne la sterilità
  • Tutte le siringhe sono disponibili con una cannula corta 8 mm per evitare l'