Stampa…
Siringhe monouso, 2 pezzi, Injekt® Solo
Fornitore: B. Braun
4606027V 4606051V 4606108V 4606205V 4606728V 4606701V 4606710V 4606736V
720-2518EA 11.2 EUR
720-2518 720-2519 720-2520 720-2521 720-2524 720-2522 720-2523 720-2525
Siringhe monouso, 2 pezzi, Injekt® Solo
Siringhe Siringhe, uso medico
Siringhe monouso per uso manuale, con stantuffo verde. Facile aspirazione fino al volume massimo. Corpo in PP e stantuffo in PE.
  • Corpo ultratrasparente
  • Graduazioni permanenti nere per la massima leggibilità
  • Graduazione oltre il volume nominale
  • Volume residuo minimo
  • Fermo di sicurezza per impedire il movimento dello stantuffo nel senso opposto
Confezione: scatola dispenser da 100 unità.