Stampa…
Incubazione microbiologica/anaerobica, Anaerocult®
Fornitore: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 164 EUR
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Incubazione microbiologica/anaerobica, Anaerocult®
Sistemi anaerobici
Il sistema Anaerocult® è un sistema affidabile e consolidato per la coltivazione di anaerobi obbligati e facoltativi. Il sistema Anaerocult® si basa su bustine realizzate in carta altamente assorbente e altamente permeabile ai gas. Le bustine, di diverse dimensioni, sono riempite con una miscela di reagenti leganti l'ossigeno che produce anche anidride carbonica. L'acqua viene aggiunta per avviare la reazione, che consiste nell'ossidazione del ferro finemente suddiviso e nel rilascio di CO₂. La reazione procede senza catalizzatore. L'incubazione è possibile in un barattolo anaerobico o in sacchetti.
  • Tutti i prodotti Anaerocult® sono privi di catalizzatori per un ambiente sicuro e non creano alte temperature che possono avere un impatto negativo sulla crescita dei microrganismi
  • Per la coltivazione di microrganismi anaerobici e microaerofili/capnoici
  • Anaerocult® viene utilizzato per creare un ambiente anaerobico per un massimo di 12 piastre Petri in un barattolo anaerobico o come set che includono speciali sacchetti di incubazione per una o quattro piastre Petri
Anaerocult® A per microbiologia
Reagente per la generazione di un terreno anaerobico in un contenitore anaerobico.
Sistema Anaerocult® C
Il sistema Anaerocult® C è utilizzato specificamente per l'incubazione di microaerofili e capnofili. La speciale formulazione della miscela di reagenti è progettata in modo che il barattolo di coltura raggiunga concentrazioni di gas dell'8-10% vol. di CO2 e del 5-6% vol. di O2. A una temperatura di incubazione di 42°C, la temperatura nel barattolo non aumenta ulteriormente perché, a differenza dei sistemi che utilizzano un catalizzatore, la quantità di energia rilasciata è bassa, quindi i microrganismi non vengono danneggiati dal calore.
Anaerocult® C viene utilizzato per generare un'atmosfera povera di ossigeno e arricchita di CO2 in un barattolo anaerobico da 2,5 L per la coltura di specie di Campylobacter e altri microrganismi con requisiti particolari (ad esempio  Neisseria sp.,  Capnocytophaga sp.,  Eikenella corrodens, Haemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Sistema generatore di gas per l'incubazione di una o quattro piastre Petri in un'atmosfera anaerobica.
Anaerocult® C mini
Per microbiologia sistema generatore di gas per l'incubazione di una o due piastre Petri in un'atmosfera priva di ossigeno e arricchita di CO₂.
Anaerocult® P per microbiologia
Reagente per la generazione di un terreno anaerobico per una piastra Petri.
Informazioni per l' accessorio: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.