Stampa…
Terreno nutriente Biosart® 100
Fornitore: Sartorius
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 143 EUR
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
Terreno nutriente Biosart® 100
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Progettate specificatamente per effettuare analisi microbiologiche su prodotti farmaceutici, cosmetici, e alimentari e del settore delle bevande. Da utilizzare con monitor Biosart® 100. Se conservato nelle condizioni adeguate (4°C), il terreno ha una shelf-life di 12 mesi (ad eccezione dell'Endo). La formula garantisce la crescita ottimale delle colonie sulle membrane ed è conforme agli standard internazionali, inclusi la Farmacopea internazionale, gli standard DIN e ISO, gli standard americani relativamente ad acqua e alimenti, le normative sulle acque minerali e le raccomandazioni per l'industria alimentare e delle bevande.
  • Terreno nutriente presterilizzato con certificato di qualità per ciascun lotto
  • Tassi di recupero sempre elevati
  • Pronto all'uso e facile da maneggiare, evita l'uso di fiale in vetro
  • Lunga shelf-life
Informazioni per l'ordine: terreno nutriente presterilizzato Biosart® 100 in fiale in plastica da 2,5 ml. Ciascuna confezione contiene 50 fiale in plastica e un certificato di qualità del lotto.