Stampa…
Terreni microbiologici in fiale
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68108 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 127 EUR
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-7968 516-0423 516-9076 516-9077
Terreni microbiologici in fiale
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Ampia varietà di terreni per analisi microbiologiche comuni in fiale sterili trasparenti di vetro o plastica. Disponibili in quantità predosate per garantire la massima efficienza e convenienza. Per acque reflue pubbliche e acque potabili: terreni MF-Endo e M-FC (con e senza acido rosolico per aumentare la specificità del terreno per coliformi fecali) utilizzati nell'analisi di campioni d'acqua per coliformi totali, coliformi fecali ed E. coli. Per alimenti e bevande: i brodi M-TGE, HPC, M-Green YM e Orange Serum vengono utilizzati nell'industria alimentare e delle bevande per il controllo qualità dei prodotti finiti (e sulle materie prime utilizzate nella preparazione di tali prodotti) per rivelare potenziali organismi di deterioramento. Per l'industria farmaceutica e microelettronica: il brodo Trypticase Soy, M-TGE e HPC può essere utilizzato per testare i prodotti finali e le acque di processo per rilevare batteri totali. I brodi pseudomonas e KF-Streptococcal sono terreni altamente selettivi e vengono utilizzati per monitorare i campioni al fine di prevenire eventuale contaminazione da questi organismi.
  • Le fiale da 2 ml sono estremamente pratiche e facilitano la coltura di microrganismi su membrane filtranti
  • Pronti all'uso, non richiedono diluizioni
  • Shelf-life 1 anno a 2 -8 °C
  • Conformi ai requisiti dei metodi standard per membrane filtranti (MF) con fiale da 2 ml (requisiti indicati nei metodi standard per l'analisi di acqua e acque reflue, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20a edizione)