Stampa…
Rack per diluizione per Compact Dry
Fornitore: HYSERVE
1000888 1000889
710-0605EA 174 EUR
710-0605 710-2046
Rack per diluizione per Compact Dry
Terreni per microbiologia Terreni di coltura per microbiologia, disidratati
Flaconi sterili per facile diluizione 1:10 dei campioni. Riempite con 9 ml di soluzione tampone fosfato salino.
  • Recipienti separabili e utilizzabili singolarmente
  • Facile apertura
  • Conservazione a temperatura ambiente
  • Lunga shelf-life