VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni preparate a partire da reagenti analitici grado Analar NORMAPUR®.
- Valore analitico effettivo sull'etichetta con una precisione di ± 0,02 unità di pH (pH 1 a 10) (± 0,05 per tampone con pH 12,00)
- Tracciabilità ai materiali SRM NIST
- Sono indicati numero di lotto e data di confezionamento per la tracciabilità
- Certificato di analisi disponibile al sito www.vwr.com
Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.
Certificazioni: Certifications: Products with accreditation to ISO 17034 in the table below are produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of these CRMs can be found on the Certificate of Analysis.
Informazioni per l'ordine: If significantly large volumes are required please contact your local Avantor sales office for a customised offer.
Confezione: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).