Stampa…
Soluzioni tampone, Certipur®, pronte all'uso, Supelco®
Fornitore: Merck
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
1.09406.1000EA 57.22 EUR
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
Soluzioni tampone, Certipur®, pronte all'uso, Supelco®
Soluzioni tampone Tamponi pH
Soluzioni per una calibrazione precisa e il controllo dei pHmetri.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB
  • Uncertainty ±0,015 (except pH 10 ±0,05)
  • Reference temperature: +25 °C
Confezione: 1 litre plastic bottle.