Stampa…
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 52.2 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Soluzioni tampone Tamponi pH
Per la calibrazione di pHmetri.
  • Pratiche bustine monouso da 30 ml senza rischio di contaminazione
  • Le soluzioni sono sempre fresche e pronte all'uso
  • Lotto tracciabile a SRM da NIST e PTB
  • Precisione: la deviazione è max. ±0,015 unità del pH
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.