Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Fornitore: Merck
Per la calibrazione di precisione e il monitoraggio dei pHmetri.
- Tracciabilità agli standard NIST e PTB - deviazione max ±0,01 (eccetto pH 10 con ±0,02)
- I tagli più grandi, da 4 l e 10 l, sono disponibili nella speciale confezione Titripac® di facile utilizzo, che elimina i problemi di contaminazione
- Temperatura di riferimento: +20 °C
Misurazione eseguita in un laboratorio di calibrazione indipendente accreditato per la misurazione del pH (DKD-K-14301).
Confezione: bottiglie di plastica (1 l) o Titripac® in PE/alluminio (4 l e 10 l).