Stampa…
Olii e fluidi di calibrazione per rifrattometri
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914
635-0468EA 251 EUR
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914
Olii e fluidi di calibrazione per rifrattometri
Standard Standard per indice di rifrazione
Gamma di liquidi per la verifica/calibrazione dei limiti inferiore e superiore dell'indice di rifrazione e del corrispondente intervallo Brix.
AG fluids.
Limite inferiore della scala Brix
Disponibili in confezioni multiple (5x5 ml e 20x 5 ml)
Incertezza massima ±0,000037 RI o ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Limite superiore della scala Brix
Disponibili in confezioni multiple (5x5 ml)
Incertezza massima ±0,000074 RI o ±0,030 °Brix
Certificazioni: Prodotto a norma EN/ISO/IEC17025:2005 e tracciabile a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: per altre soluzioni standard degli zuccheri contattare Avantor.