Stampa…
Standard per indice di rifrazione secondo Ph. Eur., Supelco®
Fornitore: Merck
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 496 EUR
1.08961.0001 1.08962.0001
Standard per indice di rifrazione secondo Ph. Eur., Supelco®
Standard Standard per indice di rifrazione
Nella farmacopea europea vengono indicati numerosi materiali di riferimento per i test dei rifrattometri (vedere Ph. Eur. 2.2.6). In questo caso vengono prescritte le seguenti sostanze: trimetilpentano, toluene e metilnaftalene. Il test dei dispositivi deve essere eseguito prima di ogni misurazione. I materiali di riferimento Merck sono disponibili da subito. Nella vasta documentazione è possibile individuare lo standard idoneo per qualsiasi settore. Viene coperto l'intervallo da 1,3915 a 1,6160. Indice di rifrazione (20 °C).