Fluidi per bagni termostatati e refrigerati
Fornitore: Julabo GmbH
I fluidi termostatici sono stati accuratamente selezionati e testati per garantire una lunga durata. Sono adatti per usi in termostati di circolazione per riscaldamento e refrigerazione in cui non è possibile utilizzare l'acqua come fluido termostatico. La scelta del fluido termostatico è un aspetto fondamentale per ottenere i risultati migliori relativamente a funzionamento e controllo della temperatura del termostato di circolazione.
- Bassa tossicità, pressoché inodori
- Stabilità elevata e buona conducibilità termica
- Viscosità e corrosività ridotte