Stampa…
Sensore di riferimento di precisione PT 100
Fornitore: Julabo GmbH
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 724 EUR
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Sensore di riferimento di precisione PT 100
Elettrodi Altri elettrodi
Il sensore è ideale per i termostati per la calibrazione.
  • Dispositivo elettronico integrato per la misurazione e connessione RS232
  • Intervallo di misurazione: da  -30 a +300 °C
  • Precisione della misurazione: ±0,05 °C a di sopra dell'intervallo di misurazione, tranne che nell'intervallo compreso tra +0,01 e 100.00 °C, in cui la precisione è di ±0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm