Soluzione decontaminante RNase AWAY®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Soluzione pronta all'uso per la semplice e rapida decontaminazione da RNasi delle superfici di lavoro, strumenti, micropipette, vetreria e consumabili.
- Semplice pulizia di numerose superfici
- Ideale per materiali non autoclavabili
- Sostituisce procedure quali il trattamento con DEPC
Soluzione pronta all'uso per la rimozione di contaminazioni di DNA. Per la pulizia di superfici di lavoro, strumenti, micropipette, termociclatori ecc.