Stampa…
Materiale assorbente per mercurio, Chemizorb® Hg
Fornitore: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 164 EUR
1.01569.0001 1.12576.0001
Materiale assorbente per mercurio, Chemizorb® Hg
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Chemizorb® Mercurio è un kit completo di reagenti e prodotti ausiliari per la rimozione sicura e completa delle gocce di mercurio e delle tracce di mercurio elementare.
  • Sufficiente per la decontaminazione semplice e sicura di un'area di un metro quadro circa
  • Chemizorb Hg non intacca la pelle, ma si raccomanda di indossare guanti per evitare il contatto con il mercurio
  • il materiale di scarto contenente mercurio deve essere smaltito come rifiuto speciale in conformità alle normative ufficiali
Informazioni per l'ordine: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Attenzione: Merck products are not available from Avantor in all countries. Please check with your local distributor.