Stampa…
Elementi assorbenti per manutenzione
Fornitore: 3M
MF2001 MM1001 MN1001
121-1001EA 543 EUR
121-1001 121-0016 129-0146
Elementi assorbenti per manutenzione
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Di colore grigio chiaro da asciutti, si scuriscono se bagnati fornendo un'indicazione del livello di saturazione.
  • Fibre sintetiche inerti, principalmente PP e poliestere
  • Il multiformato combina quattro formati in un unico prodotto, utilizzabile come bracci, cuscini, fogli o rotoli
  • I minibracci sono progettati per essere collocati intorno alla base dell'apparecchiatura, a contenimento e controllo di perdite e fuoriuscite
  • I minicuscini sono ad alta capacità, destinati all'uso all'origine della perdita. Sono resistenti allo strappo e possono essere lasciati in posizione per lunghi periodi
Utilizzati per il controllo di perdite accidentali e di routine, colature e tracimamenti di oli, lubrificanti e altri liquidi non aggressivi. Perfetti per la pulizia di fluidi non aggressivi e come strumento efficace per la manipolazione.