Stampa…
Vassoi di scarico, monouso
Fornitore: MHP Industries
AT1.25 AT2.25
121-0300EA 121 EUR
121-0300 121-0301
Vassoi di scarico, monouso
Vassoi/Piatti/Contenitori Vassoi/bacinelle per contenimento liquidi
Polistirene bianco.
  • Con profondità sufficiente a contenere in modo sicuro persino le perdite di liquidi più consistenti
  • Antistatico
The spill containment tray protects laboratory benches.