Stampa…
Set di ricariche, SPILL-X®
Fornitore: VWR Chemicals
121-0010EA 489 EUR
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Set di ricariche, SPILL-X®
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Questi set di ricariche possono essere utilizzati con cinque tipi di kit di trattamento SPILL-X®. Sono disponibili in vari formati.
  • Ogni set include 6 bottiglie.
Informazioni per l'ordine: Il set SPILL-X® multiuso contiene 2 agenti acidi, 2 agenti caustici e 2 agenti solventi, mentre il set di ricariche di formaldeide SPILL-X-FP® include 3 agenti della formaldeide e 3 solventi.