Stampa…
Granuli assorbenti Chemizorb®
Fornitore: Merck
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 86.6 EUR
1.02051.0500 1.02051.9025
Granuli assorbenti Chemizorb®
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Per l'assorbimento di acidi, basi o solventi.Grazie all'area superficiale ampia, la polvere assorbe una notevole quantità di liquido. I liquidi a viscosità ridotta vengono assorbiti istantaneamente, mentre i mezzi altamente viscosi (es. glicerina, oli) entro pochi minuti.
  • Diametro dei grani < 0,1 mm (85 %)
  • Densità apparente ca. 120 kg/m³
1 kg assorbe: 2,5-4,5 l di soluzioni acquose, acidi, basi; 3-4 l di solvente organico, benzene ; 7 l di oli viscosi.