Stampa…
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
Fornitore: VWR Collection
113-8278EA 16.6 EUR
113-8278 113-8279
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
Indumenti usa e getta
Questo grembiule monouso è realizzato da una miscela di LDPE al 65% e LLDPE al 35%.
  • Efficace contro polvere, umidità e olio
Lunghezza: 1200 o 1400 mm
Colore: bianco