Stampa…
Data logger di temperatura, Thermo Button
Fornitore: PROGES PLUS
DAL0052 DAL0075 DAL0076 DAL0018 DAL0020 DAL0021 DAL0022 PAC0010 DAL0096
620-3182EA 0 EUR
620-3182 620-3183 620-3184 620-3177 620-3178 620-3179 620-3180 620-3186 620-1853
Data logger di temperatura, Thermo Button
Registratori
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
  • Raccolta e registrazione di data e ora
  • Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
  • Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certificazioni: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Informazioni per l'ordine: Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.