Stampa…
VWR®, Pesi a blocco, di ferro, classe M2
Fornitore: VWR Collection
611-8383EA 99 EUR
611-8383 611-8384 611-8385 611-8386 611-8387 611-8388 611-8389 611-8390
VWR®, Pesi a blocco, di ferro, classe M2
Pesi Pesi di taratura
Pesi rettangolari in ghisa, permanentemente magnetizzati.
  • Numero di identificazione esclusivo indelebile per garantire la tracciabilità
  • Vernice grigia
  • Cavità di regolazione sigillata con tappo di piombo
Certificazioni: Conforme a OILM, con accreditamento COFRAC.