Stampa…
VWR® Traceable® Ultra, Termometri digitali
Fornitore: VWR Collection
620-2081EA 203 EUR
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Termometri digitali
Termometri Termometri digitali
Termometri adatti a matracci, cuvette, provette e becher per il rilevamento di temperature in alimenti, gas, campioni, reagenti, bagni ad acqua, stufe, incubatori e prodotti semisolidi. Stelo lungo per misurazioni in soluzioni in agitazioni in recipienti profondi. Sonda in acciaio inox (Ø: 3,5 mm).
  • Sonda resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Letture in °C aggiornate ogni secondo
  • Sicuro per l'applicazione: struttura praticamente infrangibile in plastica e acciaio inox
Weight: < 28 g
Certificazioni: Comply with ISO/IEC 17025,More Product Information