Stampa…
VWR® Traceable®, Termometro tascabile
Fornitore: VWR Collection
620-2077EA 98.3 EUR
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Termometro tascabile
Termometri Termometri digitali
Termometro sicuro per terreno, cuvette, provette, prodotti alimentari, incubatori, idrocarburi di petrolio e praticamente tutte le analisi di laboratorio. Letture aggiornate ogni secondo.
  • Esclusivo design piatto e leggero, clip da tasca incorporata per posizionamento sulla tasca di una camicia
  • Pulsante „HOLD“ per mantenere la visualizzazione di una lettura per l'osservazione successiva; in aggiunta un pulsante di selezione °F/°C
  • Funzione di memoria per il richiamo dei valori minimo/massimo in un dato intervallo di tempo
Sonda in acciaio inox (Ø×L: 3,5More Product Information