Stampa…
2,2':5',2''-Terthiophene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A16748.03 A16748.06 A16748.MD
A16748.03EA 225 EUR
A16748.03 A16748.06 A16748.MD
2,2':5',2''-Terthiophene ≥99%
2,2':5',2''-Terthiophene
Purity: 99% CAS No.: 1081-34-1 Molecular Formula: C12H8S3 Formula Weight: 248.39 Melting Point: 89-94° Boiling Point: 160°/0.1mm Merck Reference: 14,9174 MDL No.: MFCD00012167
Formula: C₁₂H₈S₃
Peso molecolare: 248,39 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012167
CAS Number: 1081-34-1
Merck Index: 14,9174