Stampa…
2,2'-Bithiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 60.6 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Formula: C₈H₆S₂
Peso molecolare: 166,27 g/mol
Punto di fusione: 30…35 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005414
CAS Number: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)