Stampa…
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L11105.06 L11105.14
L11105.06EA 33.1 EUR
L11105.06 L11105.14
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt ≥97%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Purity: 97% CAS No.: 4628-94-8 Molecular Formula: C2K2N2S3 Formula Weight: 226.43 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 4917786
Formula: C₂K₂N₂S₃
Peso molecolare: 226,43 g/mol
Punto di fusione: ∼ 274 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003104
CAS Number: 4628-94-8
EINECS: 225-043-4