Stampa…
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
A12615.18 A12615.30
A12615.18EA 46.1 EUR
A12615.18 A12615.30
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 1072-71-5 Molecular Formula: C2H2N2S3 Formula Weight: 150.24 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 113444
Formula: C₂H₂N₂S₃
Peso molecolare: 150,25 g/mol
Punto di fusione: ∼ 162 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003103
CAS Number: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1