Stampa…
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
115310250 115311000 115310050
ACRO115310250EA 34.6 EUR
ACRO115310250 ACRO115311000 ACRO115310050
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₂H₂N₂S₃
Peso molecolare: 150,25 g/mol
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003103
CAS Number: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %