Stampa…
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
A11451.14 A11451.22
A11451.14EA 34.5 EUR
A11451.14 A11451.22
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98+% CAS No.: 2349-67-9 Molecular Formula: C2H3N3S2 Formula Weight: 133.19 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 81728
Formula: C₂H₃N₃S₂
Peso molecolare: 133,2 g/mol
Punto di fusione: ∼ 243 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003108
CAS Number: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4