Stampa…
2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
L01244.06 L01244.14
L01244.06EA 49.9 EUR
L01244.06 L01244.14
2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98+% CAS No.: 4005-51-0 Molecular Formula: C2H3N3S Formula Weight: 101.13 Melting Point: 188-194° Beilstein Reference: 107135 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003107
Formula: C₂H₃N₃S
Peso molecolare: 101,13 g/mol
Punto di fusione: 188…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003107
CAS Number: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III