1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20842.03
B20842.06
B20842.03EA
150
EUR
B20842.03
B20842.06
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4100-13-4
Molecular Formula: C3H2N2O2S
Formula Weight: 130.12
Melting Point: 227-228°
Beilstein Reference: 113707
Formula:
C₃H₂N₂O₂S Punto di fusione: 227…228 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052099 CAS Number: 4100-13-4 |