Stampa…
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 48 EUR
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₂Cl₂N₂S
Punto di ebollizione: 165…167 °C (760 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799286
CAS Number: 2254-88-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %