2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥94% cont. up to ca 6% acetone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94%
CAS No.: 5394-63-8
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 7°
Boiling Point: 65-67°/2mm
Beilstein Reference: 2408
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040468
Formula:
C₇H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 65…67 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 7 °C Densità: 1,094 Flash Pt: 14 °C (57 °F) |
MDL Number:
MFCD00040468 CAS Number: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 ADR: 3,II |