Stampa…
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
296911000 296915000
ACRO296911000EA 64.5 EUR
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 65…67 °C (2,7mbar)
Punto di fusione: 4…13 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040468
CAS Number: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %