2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L00482.06
L00482.14
L00482.06EA
27.3
EUR
L00482.06
L00482.14
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-31-6
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 102775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014106
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Punto di ebollizione: 91…93 °C Densità: 0,946 Flash Pt: 6 °C (42 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014106 CAS Number: 2916-31-6 EINECS: 220-842-4 ADR: 3,II |